missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TERUMO SR STRAIGHT PUR VERSATUS™ Intravenöse Katheter
Beschreibung
- Der Versatus™ IV Die Katheter bestehen aus medizinischem Polyurethan, das sich bei Körpertemperatur weich anfühlt und so für hohen Patientenkomfort sorgt.
- Präzise konisch geformter und silikonisierter Katheter für ein reibungsloses Vorschieben des Katheters
- Katheter mit Röntgenkontraststreifen für höhere Patientensicherheit bei Platzierungsfehlern
- Hergestellt aus knickfestem Material, um ein Abknicken beim Einsetzen zu verhindern und so den Patientenkomfort zu erhöhen.
- Geringeres Risiko einer mechanischen Phlebitis, da es aus hochwertigem Polyurethan besteht und sich bei Körpertemperatur weicher anfühlt.
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyurethan, Edelstahl (Kanüle) |
| Farbe | Grün |
| Kanülen-Gauge | 18 G |
| Latexfrei | Ja |
| Länge (metrisch) | 51 mm |
| Produkttyp | IV-Katheter |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Infusionsleitungen |
| Anschlusstyp | Luer-Lock-Anschluss |
| Graduated | Nein |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?