Learn More
Invitrogen™ SRPK1 Recombinant Human Protein
SRPK1 is a serine/threonine kinase.
Marke:  Invitrogen™ PR7847A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408633
  • 1826.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
SRPK1 plays a role in the regulation of both constitutive and alternative splicing by regulating intracellular localization of splicing factors.
Spezifikation
Spezifikation
NP_003128
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol
100μg
RUO - research use only
SRPK1, SFRSK1
Human
His Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
78.4kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Full Length
SRPK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus