missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ SRPK1 Recombinant Human Protein
SRPK1 is a serine/threonine kinase.
1826.00 € - 7890.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_003128 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol |
Molekulargewicht | 78.4kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15408633
|
Invitrogen™
PR7847A |
100μg |
1826.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10706213
|
Invitrogen™
PV4326 |
1mg |
7890.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
SRPK1 plays a role in the regulation of both constitutive and alternative splicing by regulating intracellular localization of splicing factors.
Spezifikation
NP_003128 | |
50mM Tris-HCl pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% Glycerol | |
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Full Length | |
SRPK Kinase Family | |
Recombinant | |
Baculovirus |
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology | |
78.4kDa | |
RUO - research use only | |
SRPK1, SFRSK1 | |
Human | |
His Tag | |
Frozen |