missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
SS18L1 Monoclonal antibody specifically detects SS18L1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | SS18L1 |
| Anwendungen | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | 7A7 |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000 - 1:6000, ELISA |
| Zusammensetzung | PBS, pH 7.3, 50% glycerol |
| Gen-Alias | calcium-responsive transactivator, CRESTMGC78386, KIAA0693MGC26711, LP2261, SS18-like protein 1, synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 1, SYT homolog 1 |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | synovial sarcoma translocation gene on chromosome 18-like 1 - (Uniprot# O75177) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?