missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SSBP2 Polyclonal Antibody

Artikelnummer. 15504152
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15504152 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15504152 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA540431

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Peptide sequence: YPGGPRPPLR IPNQALGGVP GSQPLLPSGM DPTRQQGHPN MGGPMQRMTP Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 92%.

SSBP2 is a member of a closely related, evolutionarily conserved, and ubiquitously expressed gene family, potential tumor suppressor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen SSBP2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen SSBP2
Gen-Zugriffsnummer P81877
Gen-Alias 1500004K09Rik; 2310079I02Rik; 9330163K02Rik; A830008M03Rik; AU067692; AW558684; DKFZp686F03273; HSPC116; RGD1562968; Sequence-specific single-stranded-DNA-binding protein 2; si:ch211-219m24.4; single stranded DNA binding protein 2; single-stranded DNA binding protein 2; single-stranded DNA-binding protein 2; SOSS-B2; Ssbp2; Ssdp2
Gensymbole SSBP2
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human SSBP2 (aa 131-180).
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23635
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.