missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ SSBP2 Recombinant Protein

Marke:  Abnova™ H00023635-P01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16167572

  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Spezifikation

AAH17020
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
65.45
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
MYGKGKSNSSAVPSDSQAREKLALYVYEYLLHVGAQKSAQTFLSEIRWEKNITLGEPPGFLHSWWCVFWDLYCAAPERRETCEHSSEAKAFHDYSAAAAPSPVLGNIPPGDGMPVGPVPPGFFQPFMSPRYPGGPRPPLRIPNQALGGVPGSQPLLPSGMDPTRQQGHPNMGGPMQRMTPPRGMVPLGPQNYGGAMRPPLNALGGPGMPGMNMGPGGGRPWPNPTNANSIPYSSASPGNYVGPPGGGGPPGTPIMPSPADSTNSGDNMYTLMNAVPPGPNRPNFPMGPGSDGPMGGLGGMESHHMNGSLGSGDMDSISKNSPNNMSLSNQPGTPRDDGEMGGNFLNPFQSESYSPSMTMSV
DKFZp686F03273/HSPC116
SSBP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23635
SSBP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
SSBP2
Human
Recombinant
Solution
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote