Learn More
SSX4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550833
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15614765
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total SSX4 protein.
SSX4 Polyclonal antibody specifically detects SSX4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
SSX4
Polyclonal
Unconjugated
SSX4
cancer/testis antigen 5.4; CT5.4; MGC119056; MGC12411; Protein SSX4; SSX family member 4; SSX4; SSX4A; SSX4B; synovial sarcoma, X breakpoint 4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6759
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O60224
SSX4
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human synovial sarcoma, X breakpoint 4