Learn More
ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 Antibody, mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 Polyclonal antibody specifically detects ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | ST6 GalNAc alpha-2,6-sialyltransferaseV/ST6GALNAC5 |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | mFluor Violet 450 SE |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Primär oder sekundär | Primary |
| Gen-ID (Entrez) | 81849 |