missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Antibody, DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18018047 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18018047 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18018047 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP298353C

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Polyclonal specifically detects ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat DyLight 650
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias (alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B, alpha-N-acetylgalactosaminide alpha-2,6-sialyltransferase 2, EC 2.4.99.-, FLJ45660, GalNAc alpha-2,6-sialyltransferase II, SAITL1, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminide B, sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase), sialyltransferase 7((alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase) B, Sialyltransferase 7B, sialyltransferase-like 1, SIAT7, SIAT7B, SIAT7-B, SIATL1, ST6 (alpha-N-acetyl-neuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetylgalactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase 2, ST6GalNAc II, ST6GalNAcII, ST6GalNAII, SThM, STHM(alpha-N-acetylneuraminyl-2,3-beta-galactosyl-1,3)-N-acetyl galactosaminidealpha-2,6-sialyltransferase
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 (P70277; Ser28-Arg373).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10610
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.