missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST6GAL2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA553169

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15781111

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: PSSLSFLETR RLLPVQGKQR AIMGAAHEPS PPGGLDARQA LPRAHPAGSF HAGPGDLQKW AQSQDGFEHK EFFSSQVGRK SQSAFYPEDD DYFFAAGQPG WHSHTQGTLG FPSPGEPGPR EGAFPAAQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 59%, Rat - 60%.

ST6GAL2 Polyclonal antibody specifically detects ST6GAL2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

ST6GAL2
Polyclonal
Unconjugated
ST6GAL2
alpha 2,6 sialyltransferase; alpha 2,6-ST 2; alpha-2,6-sialyltransferase; alpha-2,6-sialyltransferase ST6Gal II; beta galactoside alpha 2,6 sialyltransferase 2; beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltransferase II; beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2; beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase II; C230064G14Rik; CMP-N-acetylneuraminate-beta-galactosamide-alpha-2,6-sialyltransferase 2; hST6Gal II; Kiaa1877; LOW QUALITY PROTEIN: beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2; mKIAA1877; sialyltransferase; sialyltransferase 2; sialyltransferase 2 (monosialoganglioside sialyltransferase); SIAT2; ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 2; ST6 beta-galactosamide alpha-2,6-sialyltranferase 2a; ST6 beta-galactoside alpha-2,6-sialyltransferase 2; ST6Gal II; st6gal2; st6gal2a; ST6GalII; ST6Gal-II
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84620
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96JF0
ST6GAL2
Recombinant protein corresponding to Human ST6GAL2
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only