missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ST8SIA4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA562324

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15720122

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: RTEEHQETQL IGDGELSLSR SLVNSSDKII RKAGSSIFQH NVEGWKINSS LVLEIRKNIL RFLDAERDVS VVKSSFKPGD VIHYVLD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 93%.

ST8SIA4 Polyclonal antibody specifically detects ST8SIA4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation

Spezifikation

ST8SIA4
Polyclonal
Unconjugated
St8sia4
alpha-2,8-polysialyltransferase; alpha-2,8-polysialyltransferase IV; alpha-2,8-sialyltransferase; alpha-2,8-sialyltransferase 8D; alpha-2,8-sialyltransferase ST8Sia IV; CMP-N-acetylneuraminate-poly-alpha-2,8-sialyl transferase; CMP-N-acetylneuraminate-poly-alpha-2,8-sialyltransferase; CMP-N-acetylneuraminate-poly-alpha-2,8-sialyltransferase-like protein; LOW QUALITY PROTEIN: CMP-N-acetylneuraminate-poly-alpha-2,8-sialyltransferase; N-glycan alpha 2,8-sialyltransferase; polysialyltransferase; polysialyltransferase-1; Pst; PST1; PST-1; Sia8D; sialyltransf; sialyltransferase 8 (alpha-2 8-polysialyltransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2 8-polysialytransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-polysialyltransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-polysialytransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-sialyltransferase) D; sialyltransferase 8 (alpha-2, 8-sialytransferase) D; sialyltransferase 8D; Sialyltransferase St8Sia IV; sialytransferase St8Sia IV; siat 8D; SIAT8D; SIAT8-D;
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
7903
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q92187
St8sia4
Recombinant protein corresponding to Human ST8SIA4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only