Learn More
Fisherbrand™ STAGE PLATE ACCESSORY FOR FB69155/FB69156 DIA
Für den Einsatz mit dem Fisherbrand™ Steddy-T Trinokulares Stereomikroskop.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- 80 mm Durchmesser
- Einzeln bereitgestellt
Spezifikation
Zubehör für Tischeinlage | |
80 mm | |
Glas |
Mattiert | |
STEDDY-T Trinocular-Stereomikroskop | |
Je 1 |