Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortisch, schwarze Phenolplatte und 3-seitiger Rahmen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter im Labor. Der Metro Edelstahl-Labortisch sorgt mit einer Phenolharzplatte und einer korrosionsbeständigen Edelstahlkonstruktion im gesamten Aufbau für Sicherheit.
1270.00 € - 1560.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für das Labor
Tragkraft (angloamerikanisch) 600 lb.
Tragkraft (metrisch) 273 kg
Breite (angloamerikanisch) 30 Zoll
Breite (metrisch) 76,2 cm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Produkttyp Abmessungen (L x B x H) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Abmessungen (L x B x H) Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15957091
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
LTS30UPB
Stationärer Tisch 75,5 x 76,2 x 91,4 cm (29,75 x 30 x 36 in.) 3-seitiger Rahmen
1270.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15937101
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
LTS36UPB
Stationärer Tisch 90,8 x 76,2 x 91,4 cm (35,75 x 30 x 36 in.) 3-seitiger Rahmen
1345.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15917111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
LTS48UPB
Stationärer Tisch 121,2 x 76,2 x 91,4 cm (47,75 x 30 x 36 in.) 3-seitiger Rahmen
1440.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15997111
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
LTS60UPB
Stationärer Tisch 151,7 x 76,2 x 91,4 cm (59,75 x 30 x 36 in.) 3-seitiger Rahmen
1535.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15987121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
LTSM30UPB
Fahrbarer Tisch 75 x 76,2 x 91,1 cm (29,75 x 30 x 35,75 in.) 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz
1295.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15947141
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
LTSM48UPB
Fahrbarer Tisch 121,2 x 76,2 x 91,1 cm (47,75 x 30 x 35,8 in.) 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz
1465.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15967131
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
LTSM36UPB
Fahrbarer Tisch 90,8 x 76,2 x 91,1 cm (35,75 x 30 x 35,8 in.) 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz
1370.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15917151
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Metro™
LTSM60UPB
Fahrbarer Tisch 151,7 x 76,2 x 91,1 cm (59,75 x 30 x 35,8 in.) 3-seitiger Rahmen, Adaptereinsatz
1560.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
  • Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
  • Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Ideal für das Labor
273 kg
76,2 cm
600 lb.
30 Zoll