Learn More
Metro™ Labortisch aus Edelstahl, schwarze Phenolharzplatte und solides HD Regal
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter im Labor. Metro Edelstahl-Labortische mit einem festen Schwerlastregal und einer Edelstahlplatte/Spritzschutz bietet korrosionsbeständige Leistung und eine durchgehende Edelstahlkonstruktion.
1270.00 € - 2170.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für das Labor |
---|---|
Tragkraft (angloamerikanisch) | 600 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 273 kg |
Breite (angloamerikanisch) | 30 Zoll |
Breite (metrisch) | 76,2 cm |
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Produkttyp | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15917091
|
Metro™
LTS30PB |
Solides HD Regal | Stationärer Tisch | 75,5 x 76,2 x 91,4 cm (29,75 x 30 x 36 in.) |
1270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15997091
|
Metro™
LTS36PB |
Solides HD Regal | Stationärer Tisch | 90,8 x 76,2 x 91,4 cm (35,75 x 30 x 36 in.) |
1345.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15977101
|
Metro™
LTS48PB |
Solides HD Regal | Stationärer Tisch | 121,2 x 76,2 x 91,4 cm (47,75 x 30 x 36 in.) |
1440.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15957111
|
Metro™
LTS60PB |
Solides HD Regal | Stationärer Tisch | 151,7 x 76,2 x 91,4 cm (59,75 x 30 x 36 in.) |
2170.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15957121
|
Metro™
LTSM30PB |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch | 74,9 x 76,2 x 91,4 cm (29,75 x 30 x 36 in.) |
1295.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15927131
|
Metro™
LTSM36PB |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch | 90,8 x 76,2 x 91,1 cm (35,75 x 30 x 35,8 in.) |
1370.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15907141
|
Metro™
LTSM48PB |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch | 121,2 x 76,2 x 91,1 cm (47,75 x 30 x 35,8 in.) |
1465.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15987141
|
Metro™
LTSM60PB |
Solides HD Regal, Adaptereinsatz | Fahrbarer Tisch | 151,7 x 76,2 x 91,1 cm (59,75 x 30 x 35,8 in.) |
1560.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Leicht zu reinigende glatte Oberflächen
- Die mobilen Einheiten können einfach verschoben werden, um den Bereich hinter dem Tisch zu reinigen
- Großes Angebot an Zubehör und Rollen
Bestellinformation
Rollen müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Ideal für das Labor | |
273 kg | |
76,2 cm |
600 lb. | |
30 Zoll | |
Edelstahl |