Learn More
Metro™ Edelstahl-Labortischzubehör, Schubfach
Verstauen Sie Ihre Artikel sicher und sauber mit einem Schubladenerweiterungszubehör. Die Metro Edelstahl-Labortischlade ist passt für Tischlängen in den Größen 30, 36, 48 oder 60 in (76, 91 , 122 und 152 cm).
84.30 € - 447.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stationäre oder mobile Arbeitstische mit einer Breite von 30, 36, 48 und 60 in |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15927121
|
Metro™
LTSD6 |
Normale Schublade |
377.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15987341
|
Metro™
WTD51S |
Deluxe Schublade |
447.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15977341
|
Metro™
WTD21C |
Economy Schublade |
84.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Kann mit feststehenden oder mobilen Arbeitstischen verwendet werden
Spezifikation
Stationäre oder mobile Arbeitstische mit einer Breite von 30, 36, 48 und 60 in |