Learn More
LMS™ KUEHLINKUBATOR -10 A +50 °C 100L
Temperaturbereich: -10 °C bis +50 °C
Marke:  LMS™ 100
Weitere Details : Netto-Gewicht : 45.00000kg
Artikelnummer. 11872063
  • 8697.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Auswahl an mittelgroßen Tischinkubatoren und freistehenden Kühlinkubatoren mit weißem Einbrennlack-Gehäuse aus Baustahl, Schaumstoffisolierung und Edelstahl-Innenräumen
  • Zuverlässige präzise Temperatursteuerung
  • Standardtemperatur ein- und zweifach sowie programmierbare Modelle erhältlich
  • Temperaturbereich -10.0 °C bis +50.0 °C, Temperaturschwankungen bei durchschnittlicher Arbeitsbelastung ±0.5 °C
  • Abtropfschale für selbstverdunstendes Kondensat
  • Weiße, kunststoffbeschichtete Gitterböden
  • Energieeffizientes Steuerungssystem und umweltfreundlich
  • P.I.D. Heizen und Kühlen, um eine stabile Innentemperatur zu gewährleisten
  • Voreingestellter Sicherheitsabschaltung
  • Hermetisch versiegeltes Kühlsystem
  • Türschloss
  • Die digitalen Bedienelemente sind einfach zu lesen und anzuwenden
  • Optionale Extras für serienmäßige Komplettausstattung erhältlich, einschließlich LED-Beleuchtung, Zugriffsluke, Alarmanlage, innere Plexiglas-Tür, interner Buchse und Messschreiber
  • Ideal für Anwendungen wie Wachstumsstudien, BSB-Tests, Saatkeimung und Vernalisation, Gewebekultur, Enzymologie, Serumstudien und Immunologie, Probenlagerung oder Produkthaltbarkeitstests
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2008
Freistehender Inkubator
Edelstahl
500 mm x 380 mm
Einbrennlackierter Baustahl
-10°bis +50 °C
Digital
100 W
FCKW-frei
±0.1 °C
2 Jahre
21,3 in.
440 mm
19,3 in.
490 mm
440 mm
240 V, 50 Hz
50 Hz
Standardmäßig digital
100 L
Gebläseunterstützte Luftzirkulation über Vormischkammer
Optional fluoreszierend/UV
2
Gekühlter Inkubator
Geschäumtes Polyurethan
1
500 x 380 mm
±0.5 °C
24,0 in.
540 mm
32,3 in.
820 mm
17,3 in.
50 kg
230 V