Learn More
Caframo™ 3 Rotorblattturbinen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12937126
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Welle:
8 mm
9,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Welle unitSize
12937126 8 mm 1 Stück
12947126 9,5 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12937126 Lieferant Caframo™ Lieferanten-Nr. A551
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
3-Klingen-Turbinen aus Edelstahl in verschiedenen Größen für den Einsatz mit Caframo™ und Fisherbrand™ Rührwerken. Zum Mischen mit hoher Scherwirkung und mäßigem Vortexen
  • Elektropolierter Edelstahl 316L
  • Chemisch inert und korrosionsbeständig
  • Zum Mischen mit hoher Scherwirkung und mäßigem Vortexen
  • Stellschrauben im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 50 mm
Durchmesser (metrisch) Welle 8 mm
Typ Radialturbine
Gewicht (metrisch) 16,2 g
Material Edelstahl