missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edelstahl, AISI 430F, S43020, ARMI ∣MBH
Beschreibung
Edelstahl, AISI 430F, S43020, Ø 40x20mm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aluminium/Boron/Niobium/Tungsten/Cobalt/Nitrogen/Phosphorus/Vanadium/Copper/Carbon/Molybdenum/Silicon/Nickel/Manganese/Chromium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Menge | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aluminium 0.005 %/Boron 0.005 %/Niobium 0.01 %/Tungsten 0.01 %/Cobalt 0.02 %/Nitrogen 0.022 %/Phosphorus 0.025 %/Vanadium 0.055 %/Copper 0.07 %/Carbon 0.15 %/Molybdenum 0.23 %/Silicon 0.45 %/Nickel 0.52 %/Manganese 1.45 %/Chromium 16 % |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?