Learn More
Edelstahl, Legierung 253 MA, S30815, ARMI ∣MBH
Artikelnummer. 18081070
Change view
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18081070 1 Ea. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18081070 Lieferant ARMI/MBH Lieferanten-Nr. IARM316AX
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
ARMI ∣MBH produziert hochwertige, zertifizierte Referenzmaterialien für Metalllegierungen und legt Standards für Spark-OES fest. ICP und Röntgenfluoreszenzanalyse (RFA). Das Angebot umfasst Stahl, Aluminium, Titan, Nickel, Kobalt, Kupfer, Magnesium und mehr.
Edelstahl, Legierung 253 MA, S30815 Ø 38x3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium/Titanium/Niobium/Tantalum/Oxygen/Aluminium/Tin/Arsenic/Tungsten/Phosphorus/Vanadium/Cerium/Carbon/Cobalt/Nitrogen/Copper/Molybdenum/Manganese/Silicon/Nickel/Chromium/Lead/Boron/Zinc
CAS 7439-89-6
Menge 1 Ea.
Form Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Calcium 0.0017 %/Titanium 0.002 %/Niobium 0.003 %/Tantalum 0.003 %/Oxygen 0.0052 %/Aluminium 0.006 %/Tin 0.006 %/Arsenic 0.007 %/Tungsten 0.022 %/Phosphorus 0.023 %/Vanadium 0.042 %/Cerium 0.064 %/Carbon 0.07 %/Cobalt 0.118 %/Nitrogen 0.1605 %/Copper 0.19 %/Molybdenum 0.25 %/Manganese 0.61 %/Silicon 1.5 %/Nickel 10.81 %/Chromium 21.07 %/Lead (0.0001) %/Boron (0.0003) %/Zinc (0.0008) %