Learn More
B Braun™ Uhrmacherpinzetten mit gebogener Spitze, aus Edelstahl
Verwenden Sie die B Braun™ Uhrmacherpinzette aus Edelstahl mit abgewinkelter Spitze als wesentlichen Bestandteil in einem chirurgischen Werkzeugsatz.
30.25 € - 46.30 €
Spezifikation
Spitzenform | Abgewinkelt |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 Packung |
Material | Edelstahl |
Länge (metrisch) | 110 mm |
Produkttyp | Pinzetten, Watchmaker |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10094647
|
B Braun™
BD331R |
0.15 mm |
38.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10039374
|
B Braun™
BD329R |
0.3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10630951
|
B Braun™
BD330R |
0.2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Gebogene Spitze
- Uhrmacher-Stil
Spezifikation
Abgewinkelt | |
Edelstahl | |
Pinzetten, Watchmaker |
1 Packung | |
110 mm | |
Pinzetten, Watchmaker |