Learn More
RUBIS Reverse-Action-Pinzette
Reverse Action Pinzette - Antimagnetisch/Anti-Säure SS
Marke: RUBIS OR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01350kg
Beschreibung
- Umgekehrte Pinzette
- Hochpräzise Pinzette
- 100 % in der Schweiz hergestellt
- Zum Öffnen drücken
- Anti-Säure/Antimagnetischer Edelstahl
- Perfekte Ausrichtung
- Sehr zuverlässig
- Entwickelt für Anwendungen mit längerem Gebrauch
Spezifikation
Scharfe, feine Spitze | |
Säurebeständiger/antimagnetischer Edelstahl | |
Pinzette mit umgekehrter Wirkung | |
Pinzette mit Feststellmechanismus |
4.52 in. | |
115 mm | |
Je 1 |