Learn More
De Buyer™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Beschreibung
- 1 mm dick
- Spiegelähnliche Oberfläche
- Kann mit einer Silikonmatte oder Backpapier für Kaltumformen (leichteres Entfernen aus der Form) und Kochen verwendet werden
- Bietet Halt für Buyer Metallformen, Ringe und Rahmen
- Beständig gegen sehr niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 190 x 240 mm |
| Abmessungen (L x B x H) | 190 x 240 x 20 mm |
| Höhe (metrisch) | 2 cm |
| Länge (metrisch) | 19 cm |
| Material | Edelstahl |
| Typ | Backblech |
| Breite (metrisch) | 24 cm |
| Menge | Je 1 |
| Form | Rechteckig |
| Dicke | 1 mm |