Learn More
Schneider Gerd™ Becher/Ausguss/Griff 5000 ml 180x210 mm
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5000 mL
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 180 mm |
Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
Material | Edelstahl |
Höhe (metrisch) | 210 mm |
Typ | Becher |