Learn More
Bochem™ Pinzette 18/8 Stahl, selbstspannend, spitz-gebogen, L=120mm
Typ 2: Bochem™ Pinzette aus Edelstahl mit stumpfer Spitze kann für Präzisionsanwendungen verwendet werden.
Marke: Bochem™ 1641
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Punkte ohne Rippen
- Selbstspannend
Spezifikation
Gebogen | |
Edelstahl | |
Pinzette, Precision |
1er-Packung | |
120 mm | |
Pinzette |