Learn More
Memmert™ Untere Tropfschale aus Edelstahl für SF450, 15 mm
Nicht perforierte untere Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ SF450B04362
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Artikelnummer. 17518265
  • 357.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SF450
Untere Tropfschale
Rand: 15 mm