missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ Schale mit 2 Griffen, 18/8 Stahl, 250x180x70mm
Marke: Bochem™ 8735
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
250 x 180 x 70 mm | |
250 mm | |
Tablett | |
Je 1 |
70 mm | |
Edelstahl | |
180 mm | |
Rechteckig |