missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Rectangular, shallow stainless steel bowl with robust workmanship and high functionality
- Made of high-quality stainless steel 1.4301(304) with excellent corrosion resistance
- Ideal for demanding environments where hygiene is critical, such as laboratories, food processing facilities, and pharmaceutical plants
- Low design allows easy insertion and removal of instruments or samples and improves overview and accessibility
- Provides ample space for storing, sorting, or transporting utensils despite compact dimensions
- Smooth, easy-to-clean surface meets high hygiene standards and supports safe working practices
- Robust, durable, and corrosion-resistant construction
- Low, rectangular shape optimized for ergonomic working and quick access
- Smooth surface ensures easy cleaning and maximum hygiene
- Versatile in use
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 330 mL |
| Abmessungen (L x B x H) | 150 x 100 x 40 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Typ | Tray |
| Form | Low Form, Rectangular |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?