Learn More
Masterflex™ Masterflex B/T air powered pump
Beschreibung
Masterflex B/T-Pumpen sind die beste Wahl für Massentransfer-Anwendungen mit hohem Durchfluss. Ihre langlebige Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer bei minimalem Wartungsaufwand. Zu den robusten Konstruktionsmaterialien gehören Edelstahl/Karbonstahl, ein Aluminiumguss-Gehäuse mit Epoxid-Pulverbeschichtung und Nylatron-Rollen für höchste Zuverlässigkeit. Alle B/T-Pumpen verfügen über einen neuen und verbesserten Schnellbeladungs-Pumpenkopf für einen schnellen und einfachen Schlauchwechsel. Der neu gestaltete Okklusionsmechanismus schiebt das Schlauchbett aus dem Weg, um eine einfache Schlauchbeladung und eine verbesserte Okklusion des Schlauchs beim Schließen des Pumpenkopfs zu ermöglichen. Der verbesserte Schlauchhaltemechanismus hält die Schläuche fest an ihrem Platz, um den Ladevorgang weiter zu vereinfachen. Die Perfect Position Schlauchgrößen bieten eine verbesserte Leistung bei Anwendungen mit höherem Druck und eine längere Lebensdauer der Schläuche.
- Für B/T PerfectPosition™ Pumpenschläuche der Größen B/T 87 und B/T 91 geeignet
- Die wassergeschützten Pumpen sind für die härtesten Prozess- und Produktionsbedingungen vorgesehen und lassen sich einfach reinigen.
- Die sanfte peristaltische Wirkung ist ideal für das Pumpen von scherempfindlichen oder viskosen Flüssigkeiten (bis zu 10,000 cps)
- Der Verriegelungsschalter schaltet die Stromversorgung aus, wenn die Tür geöffnet wird
- Die einfache Konstruktion aus Rotor und Okklusionsbett ermöglicht eine einfachere Schlauchbeladung und verhindert ein Rollen der Schläuche während des Betriebs
- Der luftgetriebene Antrieb eignet sich für den Einsatz in Bereichen, in denen die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist
- Mit Druckregler – Steuern Sie Ihre Kompressorluft entsprechend den Pumpenanforderungen
- Mindestens 24 cfm (0.68 m3),100 psi (6.9 bar) Luft erforderlich, um den maximalen Nenndurchfluss zu erreichen
- Ausgelegt für ATEX-Zone 2, EEx II 3 G c IIC T6; NEC gemäß Klasse 1, Division 2, Gruppen A, B, C und D, T6
- Der Motor mit Schutzart IP56 schützt vor Staub und starken Wasserstrahlen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE II 3 G c IIC T6, EN 13463-1 und EN 13463-5 (EU-ATEX-Richtlinie), EN 809 (EU-Maschinenrichtlinie) |
| Regelungsart | Variable Drehzahl |
| Displaytyp | Digital |
| Schutzart Gehäuse | IP56 |
| Flussrate | 11,1 gal./min |
| Maximaler Druck | 35 (B/T 87), 30 (B/T 91) psi |
| Motor Speed | 321 U/min |
| Ausführung | Epoxidpulver |
| Zur Verwendung mit | Luftbetriebener Antrieb an Orten, an denen die Stromversorgung unsicher oder unpraktisch ist |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schuttgutübertragung |
| Mehr anzeigen |