Learn More
Bochem™ Chemikalienspatel aus Edelstahl
Aus Edelstahl 18/10. BOCHEM™ Chemikalienspatel aus Edelstahl eignen sich für trockene Chemikalien und andere trockene Stoffe.
Marke: Bochem™ 8802
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.28600kg
Beschreibung
- 18/10 Edelstahl
Spezifikation
Je 1 | |
Klinge, Chemikalien | |
105 mm | |
Edelstahl |
1.000 ml | |
105 mm | |
320 x 105 mm | |
320 mm |