Learn More
Bochem™ Edelstahlklemme
Aus Edelstahl 18/10. Die BOCHEM™ Edelstahlklammern halten Reagenzgläser und andere Geräte, die am häufigsten für Titrationsversuche verwendet werden.
Marke: Bochem™ 5403
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Edelstahl 18/10
- Runde Klemmbacken
- DIN 12894
Especificaciones
Je 1 | |
60 mm | |
150 mm | |
Rund |