Beschreibung
Klammer (Schlauch) 1/2 in. (0,43 bis 0,81 0,0)
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Material | Edelstahl |
| Sterilität | Unsteril |
| Anzahl pro Packung | Gehäuse 4Pack |
| Menge | Gehäuse 4Pack |
| Typ | Laborfilterhalter oder Zyklone |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,5 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,25 cm |