missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Edelstahlklemmen
Gewährleistet eine sichere Verbindung zwischen Laborapparaten. Lenz Laborglasinstrumente™ Gabelklemmen für Kugelverbindungen werden aus langlebigem Edelstahl gefertigt.
15.05 € - 47.01 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Klammer |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Kugelverbindungen |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10463681
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01231302 |
Kugelgelenk: NS 13 |
15.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10169550
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01231909 |
Kugelgelenk: NS 19 |
15.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10342661
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01233520 |
Kugelgelenk: NS 35 |
47.01 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10444061
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01232915 |
Kugelgelenk: NS 29 |
25.86 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10382611
|
Lenz Laborglasinstrumente™
01234125 |
Kugelgelenk: NS 40/41 |
26.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Mit Stellschraube
- Lieferbar für eine Vielzahl an Kugelgelenkgrößen
Spezifikation
Je 1 | |
Klammer | |
Edelstahl | |
Für Kugelverbindungen |