Learn More
Bochem™ Tiegelzange, aus 18/8 Stahl, L=220 mm
Marke: Bochem™ 2131
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Spezifikation
Tiegelzange | |
Edelstahl | |
100 mm |
Marke: Bochem™ 2131
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Tiegelzange | |
Edelstahl | |
100 mm |