Learn More
B Braun™ Pinzetten mit gebogener feiner Spitze, aus Edelstahl
Verwenden Sie die B Brand™ Splitterpinzette aus Edelstahl mit gebogener Spitze als unverzichtbaren Bestandteil eines chirurgischen Werkzeugsatzes.
26.92 € - 33.50 €
Spezifikation
Spitzenform | Gebogen |
---|---|
Anzahl pro Packung | 1 Packung |
Material | Edelstahl |
Produkttyp | Pinzette, Splinter |
Typ | Pinzette, Splinter |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) Spitze | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10702284
|
B Braun™
BD312R |
105 mm | 4.25 mm |
26.92 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10425671
|
B Braun™
BD313R |
115 mm | 4.5 mm |
33.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10493171
|
B Braun™
BD314R |
130 mm | 5 mm |
30.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Gebogene Spitze
- Edelstahl
- Splitter-Stil
Spezifikation
Gebogen | |
Edelstahl | |
Pinzette, Splinter |
1 Packung | |
Pinzette, Splinter |