missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

B Braun™ Sterican, Dental-Kanuelen, 100Stueck, einzsteril verpackt,

Artikelnummer. 10337833
Change view
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
27 G
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanülen-Gauge
10337833 27 G
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10337833 Lieferant B Braun™ Lieferanten-Nr. 8253262

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hergestellt aus Polypropylen. B Braun™ Sterican™ Einweg-Kanülen für die Dentalanästhesie ist ideal für schmerzlose Einstiche.

  • Gemäß ISO 7864
  • Dünnwandige Kanüle
    •   Nadelröhrchen aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl
    •   Mit extrem glatter Oberfläche und fein dosierter Silikonbeschichtung
  • Spezielle Schneide langer Schliff
    •   Für schmerzfreie Punktion
  • Transparenter Luer-Lock-Kunststoffansatz
    •   Aus Polypropylen
    •   Farbcodiert gemäß ISO 6009
  • Packung mit 100 Stück

Spezifikation

Material Stainless Steel
Farbe Transparent
Kanülen-Gauge 27 G
Innendurchmesser (metrisch) Kanüle 0.40 mm
Latexfrei Ja
Produkttyp Dentalkanüle
Einwegprodukt Ja
Länge (metrisch) Kanüle 38 mm
Sterilität Steril
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.