Learn More
Agencinox™ Dentalablagen aus Edelstahl
Diese Ablagen eignen sich für zahlreiche Zwecke. Agencinox™ Edelstahl-Dentalablagen sind ideal für den Einsatz in medizinischen Umgebungen.
24.22 € - 26.66 €
Spezifikation
Höhe (metrisch) | 15 mm |
---|---|
Länge (metrisch) | 205 mm |
Material | Edelstahl |
Typ | Dentaltablett |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird in der Zahnmedizin verwendet |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11791943
|
Agencinox™
1210 |
105 mm |
24.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11701953
|
Agencinox™
1215 |
145 mm |
26.66 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Rechteckiges Tablett
- Edelstahl-Ausführung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
15 mm | |
Edelstahl | |
Wird in der Zahnmedizin verwendet |
205 mm | |
Dentaltablett | |
Rechteckig |