Learn More
DWK Life Sciences Exsikkator-Einsatz aus Edelstahl, Werkstoff: 1.4301, Type 304, rostfrei
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte auf die die zu trocknende Substanz in einem entsprechenden Gefäß platziert wird.
10.20 € - 44.55 €
Spezifikation
Material | Edelstahl |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trocknung von Materialien |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10005100
|
DWK Life Sciences
290805705 |
140 mm |
20.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10657541
|
DWK Life Sciences
290806101 |
190 mm |
27.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10667541
|
DWK Life Sciences
290806607 |
235 mm |
40.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10248560
|
DWK Life Sciences
290806907 |
285 mm |
44.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10616971
|
DWK Life Sciences
290804606 |
90 mm |
10.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der Exsikkator-Einsatz ist eine Siebplatte, die das Exsikkatorunterteil in zwei Bereiche abtrennt - im unteren Teil befindet sich ein Trocknungsmittel, im oberen Teil wird die zu trocknende Substanz platziert. Die zu trocknende Substanz wird in einem entsprechenden Gefäß zum Trocknen auf die Siebplatte gestellt.- Das hitzebeständige Material ermöglicht die Einbringung von heißen Proben in den Exsikkator
- Hergestellt aus hitzebeständigem Material
- Hergestellt aus rostfreiem Edelstahl
Spezifikation
Edelstahl | |
Trocknung von Materialien |