Learn More
Bochem™ Abdampfschale aus Edelstahl
Marke: Bochem™ 8396
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.57600kg
Beschreibung
B/T/H: 335/245/60mmSpezifikation
Stainless Steel (18/10) | |
Abdampfschale | |
335 x 245 x 66 mm | |
245 mm |
Rechteckig | |
Je 1 | |
335 mm | |
60 mm |