Learn More
B Braun™ CUTFIX Einweg-Skalpelle aus Edelstahl
Artikelnummer. 10354311
Click to view available options
Größe:
#20
23
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 10354311
Marke: B Braun™ 5518067
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Kunststoffabdeckung gewährleistet den Schutz der Klingen und schützt vor Verletzungen bei Nichtgebrauch. B Braun™ Aesculap™ Einweg-Skalpelle aus Edelstahl werden mit Kunststoffgriff und Klingenschutz geliefert. Steril.
Sterile Skalpelle mit Kunststoffgriff und Klingenschutz.
  • Klingen aus Edelstahl.
  • Einwegartikel
Spezifikation
Klingenmaterial Edelstahl
Größe #20
Einwegprodukt Ja
Sterilität Steril
Griffmaterial Kunststoff