Learn More
BINDER™ Erweiterungsrack, inklusive Kalibrierung
Artikelnummer. 16616483 Alle ansehen BINDER Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
BINDER Kammern VD 115, VDL 115
BINDER Kammern VD 23, VDL 23
BINDER Kammern VD 56, VDL 56
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
16616483 BINDER Kammern VD 23, VDL 23 1 Stück
16626483 BINDER Kammern VD 56, VDL 56 1 Stück
16636483 BINDER Kammern VD 115, VDL 115 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16616483 Lieferant BINDER™ Lieferanten-Nr. 86120011
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie dieses Erweiterungsgestell aus Edelstahl anstelle des standardmäßigen Erweiterungsgestells aus Aluminium. Inklusive Kalibrierung.
  • Edelstahl
  • Zubehörgestell
Spezifikation
Beschreibung Erweiterungsgestelle – Erweiterungsgestell aus Edelstahl anstelle des standardmäßigen Erweiterungsgestells aus Aluminium einschließlich Kalibrierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BINDER Kammern VD 23, VDL 23
Typ Gestell
Enthält Kalibrierung
Material Edelstahl