Learn More
Cole-Parmer™ FILTERGEHAEUSE 150°C EDELSTAHL
Cole-Parmer™ Hochtemperatur-Filtergehäuse mit beidseits offenen Enden und Wannen aus Edelstahl sind robust und eignen sich für hohe Temperaturen und Drücke.
Marke:  Cole-Parmer™ 01508-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Artikelnummer. 11709948
  • 483.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Strapazierfähiges Edelstahlgehäuse.
  • Hergestellt aus einem 304-SS-Sumpf und einem Gusskopf aus vernickeltem Messing.
  • Eine T-Griffmutter mit Welle sichert den Kopf sicher an der Ölwanne.
  • Der Sumpf enthält einen verstopften Ablauf mit separatem Probenentnahme-Ablasshahn.
  • Geeignet für 300 °F (149 ° C); maximaler Druck ist 250 psi; Buna N Dichtung
Spezifikation
Spezifikation
10 in.
Kartusche, 10 in.
Max: 250 psi
1 bis 10 GPM
0.75 Zoll
Gehäuse-Außendurchmesser: 10 cm
Doppeltes Hochtemperaturgehäuse mit offenen Enden und 304 SS-Wanne
Filtergehäuse, robuste Ausführung
149 °C max.
Abflussstopfen mit separatem Probenhahn, Buna N-Dichtung
Edelstahl 304, vernickeltes Messing