Learn More
Advantec Mfs™ EDELSTAHL ABSAUGLEISTE 6-FACH
These 6 branch, 3-way valve filtration manifolds provide individual control of vacuum and air venting.
Marke:  Advantec Mfs™ 353330
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.20000kg
Artikelnummer. 11781883
  • 5220.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 3-Way valve type
  • Six branches
  • 304 stainless steel
  • PTFE valves
Spezifikation
Spezifikation
6-Branch, 3-way valve filtration manifold
Vacuum filtration
6 Branches
140°F
Filtration Manifold
730 mm
150 mm
140 mm
Edelstahl
Filtrationsverteiler
Gehäuse 1Pack
60°C
28.7 in.
5.9 in.
5.5 in.