Learn More
Edelstahl-Gaze, 500 Mesh gewebet aus Draht mit Durchmesser von 0.02 mm (0.0009), Typ 304, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045140.RF
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Stainless Steel gauze, Type 304 | |
Fe:Cr:Ni; 70:19:11 wt% | |
30 x 30 cm |
500 mesh woven from 0.02mm (0.0009 in.) dia. wire | |
MFCD00148499 | |
500 Mesh |
RUO – Nur für Forschungszwecke