Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Edelstahl GC-Schläuche
Verfügt über eine glatte, saubere Bohrung für die Verwendung in HPLC-Systemen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 0624173
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15258723
  • 55.68 € / 2 Meter
Verfügbar ab
09-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Glatte und saubere Bohrung
  • Lieferung auf Spulen
  • Lieferung gereinigt und passiviert
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl-Schläuche 1/8 in. AD x 2.2 mm ID x 2 m Länge
2.2 mm
2 m
Glatte und saubere Bohrung
3.1 mm