Learn More
Bochem™ Graduierte Edelstahl-Messeimer mit Basisring
Artikelnummer. 10147390
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 L
15 L
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10147390 15 L 1 Stück
10137390 10 L 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147390 Lieferant Bochem™ Lieferanten-Nr. 8317
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Messeimer
Kapazität (metrisch) 15 L
Material Edelstahl (18/10)
Außendurchmesser (metrisch) 300 mm
Höhe (metrisch) 305 mm
Enthält Mit Basisring