Learn More
Cole-Parmer™ Griffinbecher aus Edelstahl
Artikelnummer. 11732335 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 mL
600 ml
1200 ml
2000 mL
3000 mL
4000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11732335 3000 mL 1 Stück
11762315 125 mL 1 Stück
11782315 600 ml 1 Stück
11712335 1200 ml 1 Stück
11722335 2000 mL 1 Stück
11742335 4000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11732335 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 0720580
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen. Cole-Parmer™ Messbecher im Griffin-Stil aus Edelstahl eignen sich ideal für allgemeines Rühren oder Messen von Lösungen. Die Becher gewährleisten dank ihres Ausgießrandes weniger Verschüttungen.
Diese Becher eignen sich für zahlreiche Anwendungen.Cole-ParmerTM Messbesser im Griffin-Stil aus Edelstahl eignen sich ideal für allgemeines Rühren oder Messen von Lösungen.Die Becher gewährleisten dank ihres Ausgießrandes weniger Verschüttungen.
Griffin-Becher mit Ausgießer haben in der Nähe der Oberseite eine Markierung für volle Kapazität, um eine genaue Messung zu gewährleisten.
  • Langlebig, preiswerte Mischfunktion
  • Hergestellt aus Edelstahl 304
  • Nicht rostend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 140mm
Kapazität (metrisch) 3000 mL
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 140mm
Max. Betriebstemperatur (metrisch) 426.7 °C
Typ Becher
Sterilität Steril