Learn More
HUBER Huber Temperierschlauch, isoliert, aus Edelstahl
Artikelnummer. 10534362
Change view
Click to view available options
Gesamtlänge (metrisch):
100 cm
150 cm
200 cm
300 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gesamtlänge (metrisch) unitSize
10534362 100 cm 1 Stück
10177601 200 cm 1 Stück
10487821 150 cm 1 Stück
10391342 300 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10534362 Lieferant HUBER Lieferanten-Nr. 6084
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezielle Isolierung mit zusätzlichem, glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen abgedeckt.
  • Metall
  • Mindesttemperatur: -100 °C
  • Maximale Temperatur: 350 °C
  • Anschluss: M16 x 1
  • Isolierung: Spezielle Isolierung mit zusätzlichem glattem Silikonschlauch, Enden mit Silikonkappen verschlossen
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 44 mm
Material Edelstahl
Gesamtlänge (metrisch) 100 cm
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -100 °C
Verpackungsmenge Je 1
Max. Operating Temperature (Metric) 350 °C
Produkttyp Isolierter Schlauch