Learn More
Bandelin Electronic™ Korbeinsätze für Ultraschallbad, aus Edelstahl
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile. Die Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke:  Bandelin Electronic™ 205
Weitere Details : Netto-Gewicht : 25.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10384581
  • 298.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erleichtert Ultraschallanwendungen und schützt gleichzeitig den Oszillationsbehälter und die zu reinigenden Teile.Bandelin Electronic™ Sonorex™ Einsatzkörbe für Ultraschallbäder sind aus Edelstahl gefertigt.
  • Erhältlich für eine Vielzahl an Tankgrößen
  • In verschiedenen Netzgrößen erhältlich
  • Sehr gut für die Reinigung von technischem Glas, Analysesieben, medizinischen Geräten, Metallteilen, elektronischen Bauteilen sowie von Geräten für die Entgasung, Emulgierung und Probenvorbereitung geeignet
Spezifikation
Spezifikation
Korbeinsatz
275 mm
Edelstahl
245 x 50 x 275 mm
Ultraschallbad, RK 514 BH, DK 514 BP
245 mm
50 mm
Gehäuse K14B