Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Instrumentenschale aus Edelstahl
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 4781
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10350562
  • 208.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
320 x 200 mm
27 mm
Edelstahl
200 mm
Rechteckig
320 x 200 x 27 mm
320 mm
Auffangwanne