Learn More
Justrite™ 28926 - SS Joining Clips (2)
Nehmen Sie alte Geräte mit Ersatzteilen wieder in Betrieb. Die Justrite™ Edelstahl-Verbindungsclips zum Verbinden von EcoPolyBlend™ Sammelstellen sind ein Zubehör, das die Verwendung von Sammelstellen erleichtert.
Marke:  Justrite™ 28926
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11100kg
Artikelnummer. 10775332
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Durch das Zusammenfügen der Sammelstellen mit diesen Klemmen oder dem patentierten Sump-to-Sump Drain™ Kit für eine Gesamtfüllmenge von 66 gal. erfüllen Sie die EPA- und UFC-Anforderungen.
Verwenden Sie diese Verbindungsklemmen, um die erforderliche Kapazität bei der vorschriftsmäßigen Lagerung von maximal 4 zusammengefügten Behältern zu erzielen. Auch als Kit erhältlich (19-822-446).
Spezifikation
Spezifikation
Silber
Edelstahl
2 in.
4 Zoll